Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SPINT2 (HAI-2) humano
Código de producto. p-7230781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15445133 96 pruebas 1 set
17115569 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15445133
Marca: Invitrogen™ EHSPINT2
ELISA
The Human SPINT2 (HAI-2) ELISA quantitates Hu SPINT2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SPINT2. Principle of the method The Human SPINT2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
HAI-2 es un inhibidor endógeno del activador de HGF (HGFA) de las proteasas de serina de tipo Kunitz. El HGF se describió por primera vez como un mitógeno y factor de supervivencia específico de los hepatocitos, y desde entonces se ha demostrado que ejerce una variedad de acciones en muchos tipos de células al unirse a su receptor MET. El HGF se activa por división de la forma de una sola cadena para formar una versión de dos cadenas por HGFA. El HAI-2 también inhibe la tripsina, y el MTSP-1 (Matriptasa-1), una proteinasa de serina que también activa el HGF, y el HGF-2, y ha demostrado inhibir la hepsina con kI nanamolares. El HAI-2 fue conocido por primera vez como bikunin, y SPINT2 (inhibidor de la proteinasa serina-2), un inhibidor de la proteinasa que se encuentra en el líquido amniótico. Una proteína llamada proteína pequeña relacionada con HAI-2 es proteína de 106 aminoácidos con poca homología a HAI-2, y los anticuerpos HAI-2 no reconocen el HAI-2 RSP.∣Los grupos de sulfato de condroitina asociados a HAI-2 se cree que son importantes para su función. Los anticuerpos HAI-2 no reconocen HAI-1. Los ratones tratados con HAI-2 en un modelo de cáncer de ovario tenían tumores más pequeños. Se ha notificado que HAI-2 está elevado en los macrófagos durante el cáncer de ovario, y esto se considera un indicador favorable de supervivencia. HAI-2 se secreta y se inserta en membrana a través de un dominio transmembrana tipo I. El extremo carboxiterno es un dominio citoplasmático, que se cree que interactúa con la señalización y el citoesqueleto. Los dominios extracelulares incluyen dos dominios kringle (KD1 y KD2), y se piensa que el KD2 está inactivo o con mucha menos actividad contra el HGF. En ratones, el HAI-2 dominante carece del primer dominio kringle, pero la forma de dos dominios predomina en humanos, aunque en los testículos humanos se ha encontrado un HAI-2 más corto, que utiliza un segundo sitio de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43291
Intervalo del ensayo 3,28-800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg
Intervalo de calibración De 3 pg/mL a 800 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta HAI-2 humano, se observa una reactividad cruzada inferior al 0,1 % con HAI-1 humano y HAI-2 B de ratón.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10653
Símbolo de gen DIAR3,HAI-2,HAI2,Kop,PB
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo DIAR3, HAI-2, HAI2, Kop, PB
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min