Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SPINT1 (HAI-1) humano
Código de producto. 15435133
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15435133
Marca: Invitrogen™ EHSPINT1
ELISA
El ensayo ELISA para SPINT1 (HAI-1) humano cuantifica SPINT1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el SPINT1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la SPINT1 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia Kunitz de inhibidores de la serina proteasa. La proteína es un potente inhibidor específico del activador del HGF y se cree que está implicada en la regulación de la activación proteolítica del HGF en los tejidos dañados. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes que codifican diferentes isoformas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43278
Intervalo del ensayo 0,819-200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,8 ng
Intervalo de calibración De 0,8 ng/ml a 200 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el HAI-1 humano. No se observa reactividad cruzada con HAI-1 de ratón, APP humano, GASP-1, GASP-2, HAI-2 A, TFPI, TFPI-2.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6692
Símbolo de gen HAI,HAI1,MANSC2
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ223/PRO256, HAI, HAI1, MANSC2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min