missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SPINK9 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15766201 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15766201 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15766201

Marca: Invitrogen™ PA558324

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KQMVDCSHYK KLPPGQQRFC HHMYDPICGS DGKTYKNDCF FCSKVKKTDG TLKFVH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 38%, Rat - 38%.

SPINK9 is a serine protease inhibitor which specifically inhibits KLK5. It may contribute to the regulation of the desquamation process in skin by inhibiting KLK5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPINK9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SPINK9
N.º de referencia del gen Q5DT21
Alias de gen LEKTI2; lymphoepithelial Kazal-type-related inhibitor 2; serine peptidase inhibitor, Kazal type 9; serine protease inhibitor Kazal-type 9; SPINK9
Símbolos de los genes SPINK9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SPINK9. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96983).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 643394
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.