Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Spinelle
Description
- Exterior transpirable.
- Ojales metálicos de ventilación en el interior.
- Cuello y lengüeta acolchados para un ajuste ceñido.
- Exterior de cuero de ante y malla.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera de acero.
- Suela de acero inoxidable resistente a perforaciones.
- Entresuela de poliuretano inyectado.
- Suela de poliuretano.
Specifications
Specifications
| Color | Gris, Naranja |
| Material de revestimiento | Revestimiento de malla 3D transpirable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Plantilla extraíble, textil y de espuma, acero inoxidable, suela resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
| Material de la suela | Poliuretano, acero inoxidable |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Peso (métrico) | 583 g por zapato de talla 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |