Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Kit for Tissue and Bacteria
Código de producto. 17361549 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
17361549 50 preparaciones 50 reacciones
1 options
Código de producto. 17361549 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116532050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fast and easy isolation of high-quality genomic DNA from animal tissues, blood, cultured cells, and bacteria. Lysing Matrix A for thorough and complete lysis with FastPrep Instruments. High-performance gDNA extraction kit based on silica membrane spin column technology.
  • SPINeasy DNA Kit for Tissue and Bacteria is a high-performance genomic DNA (gDNA) extraction kit based on silica membrane spin column technology.
  • The kit enables quick isolation of gDNA from various animal tissues, blood, cultured cells, and bacteria, typically in less than 30 minutes.
  • The use of our specially formulated Lysis Buffer GD and Lysing Matrix A in combination with FastPrep instruments from MP Biomedicals enables highly efficient lysis of various tissue types within seconds.
  • The provided Column GD coupled with specially formulated kit buffers are designed to deliver gDNA of high yield and purity with fewer steps, suitable for downstream applications such as restriction digestion, PCR, and NGS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at Room Temperature, Dry Environment
Isolation Technology Spin Column
Tipo de muestra Blood, Tissue, Bacteria, Insects, Swabs
Incluye 50 x 2 mL Lysing Matrix A, 60 mL Lysis Buffer GD, 30 mL Wash Buffer GD1, 6 mL Wash Buffer GD2, 10 mL Elution Buffer GD, 50 x Column GD with collection tubes
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy Plasmid Miniprep Kit, 50 preps
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Dodecyl Sulphate, sodium hydroxide
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.