missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Kit for Plant

Código de producto. 17874126 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17874126 50 preparaciones 50 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17874126 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116535050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-quality genomic DNA from a variety of plant samples. Lysing Matrix A for thorough and complete lysis with FastPrep™ instruments. High yields of gDNA, ready for downstream applications.

  • SPINeasy DNA Kit for Plant is a silica-membrane spin-column kit that enables quick, convenient and cost-effective isolation of genomic DNA (gDNA) from various plant tissues, such as leaf, stem and seed.
  • High quality gDNA can be extracted from polysaccharide and polyphenolic-rich plants.
  • The use of our specially formulated Lysis Buffer PD and Lysing Matrix A in combination with FastPrep™ Instruments from MP Biomedicals enables highly efficient lysis of various types of samples within seconds.
  • For DNA purification, Column PD and kit buffers are designed to deliver gDNA extracts of high yield and purity which are compatible with downstream molecular biology applications such as PCR, restriction digestion and sequencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Store at Room Temperature, Dry Environment
Isolation Technology Spin Column
Tipo de muestra Plant Tissues, 50 to 150 mg
Incluye 50 x 2mL Lysing Matrix A, 50 mL Lysis Buffer PD, 12 mL PPS Solution, 15 mL Binding Buffer PD, 2 x 12 mL Wash Buffer, 10 mL Elution Buffer PD, 0.8 mL RNase A, 50 x Column PD with collection tubes.
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • 50PREP SPIeasy DNA Kit for Plant
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Disodium DihydrogenEthylenediaminetetraacetate, Sodium Dodecyl Sulfate, AceticAcid, Guanidine Hydr

A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.