Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Kit for Blood
Código de producto. 17814136 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
17814136 50 preparaciones 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 17814136
Marca: MP Biomedicals™ 116552050
Fast and efficient DNA isolation from blood and other biofluids in less than 30 minutes. Convenient spin-column technology with no organic solvents. High DNA yield and purity, free of common contaminants. DNA ready for downstream PCR or NGS applications.
  • SPINeasy DNA Kit for Blood is a high-performance genomic DNA (gDNA) extraction kit based on silica-membrane spin-column technology.
  • This kit enables quick isolation of gDNA from whole blood preserved in different anticoagulants (EDTA, heparin, and sodium citrate), typically in less than 30 minutes.
  • It also allows easy gDNA isolation from coagulated blood when using the FastPrep-24 5G homogenizer with lysing matrix A or D tubes (recommended for soft tissues, and not included with this kit).
  • The use of our specially formulated Lysis Buffer BL enables highly efficient lysis of various liquid samples including plasma, serum, saliva, and cell culture medium.
  • Column S1 and kit buffers (provided in the kit) are designed to deliver gDNA extracts of high yield and purity, compatible with downstream molecular applications such as PCR and NGS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at Room Temperature, Dry Environment
Isolation Technology Spin Column
Incluye Lysis Buffer BL, Wash Buffer BW1, Wash Buffer BW2, Elution Buffer EB, Column S, 2.0 mL collection tubes,1.5 mL microcentrifuge tubes, Proteinase K, Proteinase K Buffer
Cantidad 50 preparaciones
Volumen de muestra 200 µL of Human Blood, Serum, Plasma, Saliva, or Cell Culture Media
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy DNA Kit for Blood
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.