Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11363795 Tienda Corning Productos
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
12/paq.
25/paq.
Volumen (métrico):
500 μl
6 mL
20 mL
Área de filtración:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Pakningsstørrelse:
12 PCS
25 PCS
paquete de 12
paquete de 25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11363795
Brand: Corning™ 431485
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
  • El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
  • Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
  • El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
  • Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Material del tapón Polipropileno
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Cestillo basculante, rotor de ángulo fijo
Material PES
Material (membrana) PES
MWCO 50 kDa
Área de filtración 2,5 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados
Cantidad 25/paq.
Tipo Concentrador de ultrafiltración
Volumen de trabajo (imperial) 0,2 oz
Volumen (métrico) 6 mL
Volumen de trabajo (métrico) 6 ml
Altura (imperial) 4,8 in
Altura (métrico) 12,2cm
Diámetro (imperial) 0,66 in
Diámetro (métrico) 1,7 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.