Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11323795 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
12/paq.
25/paq.
Volumen (métrico):
500 μl
6 mL
20 mL
Área de filtración:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Tamaño de la unidad:
12 PCS
25 PCS
paquete de 12
paquete de 25
Código de producto. MWCO Cantidad Volumen (métrico) Área de filtración unitSize
11323795 100 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 25 PCS
11383785 5 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11303795 30 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11393785 10 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11313795 50 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11373795 100 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 paquete de 25
11333795 5 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 paquete de 25
11343795 10 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 25 PCS
11363795 50 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 25 PCS
11353795 30 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 paquete de 25
11383795 5 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
11393795 10 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 12 PCS
11303805 30 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
11323805 100 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
11313805 50 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
15 options
Código de producto. 11323795
Marca: Corning™ 431481
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
  • El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
  • Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
  • El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
  • Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del tapón Polipropileno
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Rotor de ángulo fijo
Material PES
Material (membrana) PES
MWCO 100 kDa
Área de filtración 0,5 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenadantes de cultivos celulares, lisados
Cantidad 25/paq.
Tipo Concentrador de ultrafiltración
Volumen de trabajo (imperial) 0,016 oz
Volumen (métrico) 500 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 ml
Altura (imperial) 1,96 in
Altura (métrico) 5 cm
Diámetro (imperial) 0,43 in
Diámetro (métrico) 1,1 cm