Learn More
Justrite™ Estante de acero para armarios de seguridad bajo mesa de 83 litros (22 galones) SpillSlope™
Código de producto. 11999557
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armario bajo mostrador de 22 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11999557 Armario bajo mostrador de 22 gal cada uno
1 options
Código de producto. 11999557
Marca: Justrite™ 29939
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aumente la eficiencia y el espacio de los armarios existentes. El estante de acero para armarios de seguridad bajo mesa de 83 litros (22 galones) Justrite™ SpillSlope™ añade almacenamiento adicional a los armarios.
  • Los estantes de acero galvanizado SpillSlope™ patentados dirigen los derrames a la parte posterior e inferior de un sumidero a prueba de fugas. Se ajustan en centros de 76 mm (3 pulgadas) para un almacenamiento versátil
  • Se adapta a armarios de 83 litros (22 galones)
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Armario bajo mostrador de 22 gal
Fondo exterior (imperial) 18 pulg
Material Acero
Anchura (imperial) exterior 31,56 in
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.