Learn More
Buerkle™ Bandeja de laboratorio para recogida de derrames
Código de producto. 10404121 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
5 L
10 L
21 L
39 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10404121 21 L cada uno
10130501 1 L cada uno
10028320 3 L 1 PCS
10221771 5 L cada uno
10129880 10 L 1 PCS
10363511 39 l 1 PCS
6 options
Código de producto. 10404121
Marca: Buerkle™ 42014050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptas para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, soporte de instrumentos, bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o bandeja de visualización para alimentos. Bandejas de laboratorio para recogida de derrames Buerkle™ anidables cuando están vacías, multiusos, duraderas, a prueba de rotura y resistentes a la flexión.
Estas bandejas de laboratorio son prácticas bandejas multiusos que se pueden anidar cuando están vacías; además también son duraderas, a prueba de roturas y resistentes a la flexión. También es adecuada como recipiente para la recogida de derrames para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, como bandeja de grabado, como soporte de instrumentos, como bandeja de medicina, para el revelado fotográfico, como bandeja de presentación de muestras o como bandeja de visualización para alimentos.
  • Polipropileno, blanco
  • Fabricado con moldeo por inyección, no por dibujo profundo
  • Las bandejas se pueden anidar
  • La bandeja no es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
  • Resistente a temperaturas de hasta +60°C (brevemente hasta + 80°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 21 L
Dimensiones (L x An) 430 × 530 mm (base)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 534 x 634 x 140 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 140 mm (borde exterior)
Longitud (métrico) 400 mm (base interior), 430 mm (base exterior), 534 mm (borde exterior)
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de laboratorio
Anchura (métrico) 500 mm (base interior), 530 mm (base exterior), 634 mm (borde exterior)
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Esterilidad Non-sterile