Learn More
Buerkle™ Juego de bandejas de laboratorio para derrames
Código de producto. p-8002770 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Set de 4 bandejas anidadas
Set de 6 bandejas anidadas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11931651 Set de 4 bandejas anidadas 1 set
11941651 Set de 6 bandejas anidadas cada uno
2 options
Código de producto. 11931651
Marca: Buerkle™ 42010095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice el juego de bandejas anidadas de polipropileno Buerkle™ en el laboratorio. Este conjunto de bandejas no es apto para armarios o lavavajillas con control de temperatura y es resistente a temperaturas de hasta +60 °C (durante un corto espacio de tiempo hasta +80 °C).
  • Disponible en juegos de 4 o 6 bandejas;
  • Polipropileno, blanco
  • Fabricado con moldeo por inyección
  • Las bandejas se pueden anidar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 × 230 × 42 mm, 250 × 310 × 65 mm, 310 × 370 × 75 mm y 420 × 520 × 120 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 120, 42, 65 y 75 mm
Longitud (métrico) 180, 250, 310 y 420 mm
Material Polipropileno
Tipo Juego de bandejas de laboratorio
Anchura (métrico) 230, 310, 370 y 520 mm
Incluye Set de 4 bandejas anidadas
Longitud (imperial) 30,98; 36,98; 51,99 y 22,98 cm (12,2; 16,53; 7,08 y 9,84 in)
Altura (imperial) 30,98; 36,98; 51,99 y 22,98 cm (1,65; 2,55; 2,95 y 4,72 in)
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 30,98; 36,98; 51,99 y 22,98 cm (12,2; 14,56; 20,47 y 9,05 in)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Esterilidad Non-sterile