missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike S1 protein Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems

Código de producto. p-7230093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17106691 100 μg 100 microgramos
17116691 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17106691 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor S1NS58A1100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Mouse Monoclonal Antibody

Spike S1 protein Monoclonal antibody specifically detects Spike S1 protein in SARS-CoV-2 samples.

Especificaciones

Antígeno Spike S1 protein
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Hybridoma
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento -20°C
Isotype IgG1
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.