missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spike S1 protein Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Descripción
Spike S1 protein Monoclonal antibody specifically detects Spike S1 protein in SARS-CoV-2 samples.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Spike S1 protein |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Hybridoma |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | SARS-CoV-2 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Isotype | IgG1 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?