missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SPHK1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16505871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16505871 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16505871

Marca: Invitrogen™ PA587359

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TLMLTERRNH ARELVRSEEL GRWDALVVMS GDGLMHEVVN GLMERPDWET AIQKPLCSLP AGSGNALAAS LNHYAGYEQV TNEDLLTNCT LLLCRRLLSP MNLLSLHTAS GLRLFSVLSL AWGFIADVDL ESEKYRRLGE MRFTLGTFLR LAALRTYRGR LAYLPVGRVG SKTPASPVVV QQGPVDAHLV PLEEPVPSHW TVVPDEDFVL VLALLHSHLG SEMFAAPMGR CAAGVMHLFY VRAGVSRAML LRLFLAMEKG RHMEYECPYL VYVPVVAFRL EPKDGKGVFA VDGELMVSEA VQGQVHPNYF WMVSGCVEPP PSWKPQQMPP PEEPL; Positive Samples: SW480, HeLa, Mouse kidney; Cellular Location: Cell membrane, Cytoplasm, Nucleus.

SPHK1, along with SPHK2, catalyzes the phosphorylation of sphingosine producing the signaling molecule sphingosine-1-phosphate (S1P). S1P signals through G-protein coupled receptors and controls diverse cellular processes. Inhibitors of SPHKs are viewed as potential therapeutics for the treatment of cancer. SPHK1 catalyzes the phosphorylation of sphingosine to sphingosine 1 phosphate (S1P), an important signaling molecule with intra- and extracellular functions. Inside the cell S1P acts as a signaling molecule like other sphingolipid metabolites like ceramide and sphingosine. S1P has been implicated in regulating cell differentiation, calcium mobilization from intracellular stores, and apoptosis. The cell surface receptors for S1P are the EDG family of G protein-coupled receptors (S1P Receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPHK1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SPHK1
N.º de referencia del gen Q8CI15, Q9NYA1
Alias de gen 1110006G24Rik; Acetyltransferase SPHK1; RP23-193A16.4; SK 1; Sk1; SKase; Sphingosine kinase 1; SPHK; SPHK1; SPK; SPK 1; Spk1
Símbolos de los genes SPHK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-384 of human SPHK1 (NP_0011360741).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20698, 8877
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.