missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
409.50€ - 664.65€
Especificaciones
| Antígeno | Sphingosine Kinase 2/SPHK2 |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18393524
|
Novus Biologicals
NBP3-17771-25UL |
25 μg |
433.00€ 409.50€ / 25 microlitros Ahorro 23.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18349674
|
Novus Biologicals
NBP3-17771-100UL |
100 μg |
703.00€ 664.65€ / 100 microlitros Ahorro 38.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Polyclonal antibody specifically detects Sphingosine Kinase 2/SPHK2 in Human samples. It is validated for ImmunofluorescenceEspecificaciones
| Sphingosine Kinase 2/SPHK2 | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 56848 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.1.91, SK 2, sphingosine kinase 2, sphingosine kinase type 2 isoform, SPK 2 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SYPARGPRFALTLTSQALHIQRLRPKPEARPRGGLVPLAEVSGCCTLRSRSPSDSAAYFCIYTYPRGRRGARRRATRTFRADGAATYEENRAEA | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto