missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine-1-phosphate Antibody (Expression DD patent anti-SIP), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145255 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145255

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328683CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Sphingosine-1-phosphate Monoclonal antibody specifically detects Sphingosine-1-phosphate in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sphingosine-1-phosphate
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Expression DD patent anti-SIP
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG1, EDG-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Sphingosine-1-phosphate
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.