Learn More
Sphingomyelin, MedChemExpress
Código de producto. 16407527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16407527
Marca: Medchem Express HY113498
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Sphingomyelin is a eukaryotic sphingolipid and one of the major constituents of cell membranes and particularly abundant in the myelin sheath that surrounds neuronal axons. Sphingomyelin plays an important role in cell processes, the regulation of inflammatory responses, and signal transduction. Sphingomyelin metabolism is associated with various central nervous system diseases and Niemann-Pick disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sphingomyelin
CAS 85187-10-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (34.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES [Sphingomyelin]
Peso molecular (g/mol) 732.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.08
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.