Learn More
KGW Isotherm™ Matraces Dewar esféricos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 330mm |
| Altura interior (métrico) | 380 mm |
| Altura (métrico) | 480 mm |
| Capacidad (métrico) | 10000 ml |