Learn More
Cole-Parmer™ Vial de molienda de carburo de tungsteno con revestimiento de acero
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Dos bolas de carburo de tungsteno de 11,2 mm y seis juntas de Viton 39322 adicionales
- Los tapones de rosca y el cuerpo del vial están hechos de acero inoxidable 304y forrados con carburo de tungsteno
- También es útil para mezclar polvos y mezclar emulsiones
- La funda de acero protege el vial para poder moler en entornos extremos
- Las juntas son de Viton para mejorar la resistencia al calor y a los productos químicos
- Alta resistencia a la abrasión; larga duración y muy alta eficiencia
- Más duros y pesadas que el acero para que muela más rápido y con menos contaminación
- Adecuadas para moler pulpa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de viales de molienda |
| Capacidad (imperial) | 1,85 oz |
| Capacidad (métrico) | 55 mL |
| Composición | W, C, Co, Ta, TI, Nb |
| Diámetro (imperial) | 2,25 in |
| Diámetro (métrico) | 5,7 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para moler muestras duras y frágiles para lograr un acabado analítico |
| Dureza | 8,5+ |
| Altura (imperial) | 2,5 pulg |
| Altura (métrico) | 6,35 cm |
| Mostrar más |