Learn More
Cole-Parmer™ Bolas de molienda de acero inoxidable: Dispensador
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bolas de molienda y placas de titulación de 96 pocillos de Geno/Grinder™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Carga cada pocillo de una placa estándar de 96 pocillos con una bola de molienda en menos de un segundo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de bolas de molienda |
| Para utilizar con (equipo) | Bolas de molienda y placas de titulación de 96 pocillos de Geno/Grinder™ |
| Admite | 96-well Microplates |
| Material | Acero inoxidable (440 C) |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |