Learn More
Cole-Parmer™ Ayudas para la molienda Prep-Aid™, ligante de celulosa; 450 g
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Perfectas para muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas.
- Se mezcla de manera rápida y completa con muestras con una concentración del 10 % al 25 % por peso para formar discos de muestras para XRF
- Es resistente a la humedad y no contamina las muestras.
- Une entre 200 y 250 discos de muestras o proporciona matriz para entre 25 y 35 discos de muestras compatibles
- Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
- No se cuece en la botella durante el almacenamiento.
- Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
- Es resistente a la humedad y resiste a grietas e hinchazón en el almacenamiento.
- Incluye bajos niveles de NaCl.
- Forma discos de muestras estables al aire a medida que el ligante ceroso sella la superficie contra la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills |
| Tipo | UltraBind |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas |
| Tamaño de partículas | ≤ 20 μm |
| Cantidad | 150 g |