Learn More
Cole-Parmer™ Ayudas para la molienda Prep-Aid™, ligante de celulosa; 450 g
Código de producto. 15350552 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Tipo:
Ligante de celulosa
Ligante de parafina
UltraBind
Cantidad:
150 g
450 g
Tamaño de la unidad:
150 g
450 g
Código de producto. 15350552
Marca: Cole-Parmer™ 3642450
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Perfectas para muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas.
  • Se mezcla de manera rápida y completa con muestras con una concentración del 10 % al 25 % por peso para formar discos de muestras para XRF
  • Es resistente a la humedad y no contamina las muestras.
  • Une entre 200 y 250 discos de muestras o proporciona matriz para entre 25 y 35 discos de muestras compatibles
Ligante de celulosa
  • Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
  • No se cuece en la botella durante el almacenamiento.
UltraBind™
  • Se puede utilizar sin diluir como matriz de muestra con la técnica de manguito y émbolo.
  • Es resistente a la humedad y resiste a grietas e hinchazón en el almacenamiento.
  • Incluye bajos niveles de NaCl.
Ligante de parafina
  • Forma discos de muestras estables al aire a medida que el ligante ceroso sella la superficie contra la humedad.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) SamplePrep Mixers, SamplePrep Mills
Tipo Ligante de celulosa
Para utilizar con (aplicación) Muestras que se desmenuzan o se rompen al prensarlas
Tamaño de partículas ≤ 20 μm
Cantidad 450 g