Learn More
Cole-Parmer™ Cilindro central de acero inoxidable Freezer/Mill™ de gran capacidad para el juego de viales grandes de molienda 6801
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
- Sustituye a los cilindros centrales de policarbonato cuando la muestra no puede entrar en contacto con el plástico
- Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 440
- Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
- Reutilizables y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cilindro central |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | Sustituye al cilindro de policarbonato cuando no puede entrar en contacto la muestra con el plástico |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales de molienda grandes 6801 |
| Material | Acero inoxidable (440 C) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |