Learn More
Cole-Parmer™ Abridor de viales y extractor Freezer/Mill™ de gran capacidad
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
:
Conjunto de abridor de viales y extractor
Descripción
- Facilita la apertura de los viales de molienda en frío inmediatamente después de haberlos retirado del Freezer/Mill grande 6870
- La palanca ayuda a retirar los tapones de cierre de los cilindros centrales de viales de molienda grandes y medianos
- Compatible con los siguientes viales de molienda grandes: Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda grandes 6871 con poco Cr
- Compatible con los siguientes viales de tamaño medio cuando se utilizan con el adaptador de viales de molienda medianos 6884: juego de viales de molienda de tamaño medio 6881, juego de viales de molienda de tamaño medio 6883 con poco Cr y juego de viales de policarbonato de tamaño medio 6885
- Se incluye en el paquete de accesorios para viales de molienda grandes 6870L
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Abridor de viales y extractor |
| Para utilizar con (aplicación) | Retire los tapones de los cilindros centrales de los viales de molienda medianos y grandes |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales de molienda (grande, mediano), vial de molienda sin cromo (grande, mediano) del Freezer/Mill de gran capacidad Spex SamplePrep |