Learn More
Cole-Parmer™ Tapones grandes de Freezer/Mill™ para el juego de viales de molienda6801
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescrizione
- Fabricados de acero inoxidable 440C
- Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
- Reutilizables y esterilizables en autoclave
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Tapón |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales de molienda grandes 6801 |
| Material | Acero inoxidable (440 C) |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 2 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?