Learn More
Cole-Parmer™ Tapones grandes de Freezer/Mill™ para el juego de viales de molienda6801
Código de producto. 12588706 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
Paquete de 2
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
12588706 Paquete de 2 paquete de 2
1 options
Código de producto. 12588706
Marca: Cole-Parmer™ 6801E
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Tapones de repuesto para el juego de viales de molienda grandes6801
  • Fabricados de acero inoxidable 440C
  • Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
  • Reutilizables y esterilizables en autoclave
Specifica
Tipo de producto Tapón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Para utilizar con (equipo) Juego de viales de molienda grandes 6801
Material Acero inoxidable (440  C)
Cantidad de embalaje Paquete de 2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.