Descripción
- Vial de molienda desechable perfecto para pulverizar materiales blandos y quebradizos y para mezclar líquidos y polvos en molino mezclador Mixer/Mill™
- Compatible con el adaptador de muestras múltiples 8010 para moler muestras en los molinos mezcladores 8000M Mixer/Mill™ y 8000D Mixer/Mill™
- Volumen: 2,5 ml; carga de mezcla/molienda recomendada: 1 ml
- Adecuadas para moler pulpa
- 12,7 x 25,4 mm (diámetro x longitud)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Película de ventana |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Volumen de la muestra (métrico) | 1 mL |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm |
| Longitud (imperial) | 17 ft |
| Longitud (métrico) | 25,4 mm |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 5,08 cm |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible con el adaptador de muestras múltiples 8010 para moler muestras en los molinos mezcladores 8000 M Mixer/Mill™ y 8000 D Mixer/Mill™ |
| Mostrar más |