Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras XRF Spec-Cap™ desechables
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Altura (métrico):
8 mm
9 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
Los vasos de aluminio ayudan en la producción de discos para muestras de polvo prensado para XRF.
- Poco profundos y de paredes finas
- El vaso conforma el fondo y los lados parciales del disco para muestras completado, haciéndolo más resistente al astillamiento y las roturas.
- La muestra es más fácil de manipular, marcar y almacenar.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | XRF |
| Tipo | Copa para muestras |
| Descripción | Produce sedimentos de 31 mm x 5 mm |
| Diámetro (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | XRF |
| Altura (imperial) | 0,31 pulg. |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 100/paq. |