Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras XRF Spec-Cap™ desechables
Los vasos de aluminio ayudan en la producción de discos para muestras de polvo prensado para XRF.
Marca: Cole-Parmer™ 3617M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los vasos de aluminio ayudan en la producción de discos para muestras de polvo prensado para XRF.
- Poco profundos y de paredes finas
- El vaso conforma el fondo y los lados parciales del disco para muestras completado, haciéndolo más resistente al astillamiento y las roturas.
- La muestra es más fácil de manipular, marcar y almacenar.
Especificaciones
XRF | |
Produce sedimentos de 40 mm x 5 mm | |
38 mm | |
0,35 pulg. | |
1000/paq. |
Recipiente para muestras | |
1,5 in | |
Preparación de muestras | |
9 mm |
Título del producto
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras XRF Spec-Cap™ desechables > 38 x 9 mm; bolsa de 1000 vasos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido