Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras XRF Spec-Cap™ desechables
Código de producto. 15300552 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Altura (métrico):
8 mm
9 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 15300552
Marca: Cole-Parmer™ 3617
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los vasos de aluminio ayudan en la producción de discos para muestras de polvo prensado para XRF.
  • Poco profundos y de paredes finas
  • El vaso conforma el fondo y los lados parciales del disco para muestras completado, haciéndolo más resistente al astillamiento y las roturas.
  • La muestra es más fácil de manipular, marcar y almacenar.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) XRF
Tipo Copa para muestras
Descripción Produce sedimentos de 40 mm x 5 mm
Diámetro (imperial) 1,5 in
Diámetro (métrico) 38 mm
Altura (imperial) 0,35 pulg.
Altura (métrico) 9 mm
Material Aluminio
Cantidad 100/paq.