Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de viales de acero endurecido |
| Capacidad (imperial) | 0,16 oz |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Composición | Fe, Cr, Si, Mn, C |
| Diámetro (imperial) | 0,74 in |
| Diámetro (métrico) | 1,9 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para molienda de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Mixer/Mills 8000D, 8000M |
| Dureza | Desde 5,5 hasta 6 |
| Altura (imperial) | 1,87 pulg |
| Mostrar más |