Descripción
- Muele una muestra cada vez en el Freezer/Mill™ grande cuando se utiliza con el adaptador de viales de molienda de tamaño medio 6886.
- Capacidad de molienda de la muestra 3 g – 25 g.
- Ideal para moler tejidos vegetales y animales blandos y elimina la contaminación por metales.
- Soporta temperaturas de nitrógeno líquido.
- El vial de molienda cerrado evita la contaminación cruzada de las muestras, retiene los volátiles y controla las muestras peligrosas o críticas.
- El cilindro central de plástico transparente permite comprobar visualmente el progreso.
- Los cilindros centrales de policarbonato son desechables.
- Los tapones de cierre de policarbonato, el impactador y los cilindros centrales pueden limpiarse con agua caliente y detergente o con una solución sin ARNasa/ADNasa.
- Compatible con el abridor de viales o extractor grande 6804 cuando se utiliza junto con el adaptador de viales de molienda de tamaño medio 6884.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | De 0,006 a 0,05 lb |
| Capacidad (métrico) | De 3 a 25 g |
| Para utilizar con (equipo) | 6870 Freezer/Mill |
| Para utilizar con (aplicación) | Para moler tejidos blandos sin contaminación por metal |
| Material | Policarbonato |
| Capacidad | De 3 a 25 g |