Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios para 6775 Freezer/Mill™: Juego de viales sin cromo
Code produit. 12510196 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
:
Juego de viales de molienda sin cromo
Code produit.
12510196 Juego de viales de molienda sin cromo
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12510196
Marque: Cole-Parmer™ 6771
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para su uso con el triturador criogénico de congelador/molino Spex SamplePrep
Juego de viales sin cromo 6771
  • Capacidad de muestra: 0,5 a 4,0 ml por vial
  • Incluye impactador sin cromo, cuatro cilindros centrales de policarbonato y dos tapones
  • El plástico transparente permite comprobar visualmente el proceso de molienda
Spécification
Tipo de producto Juego de viales de molienda sin cromo
Capacidad (imperial) De 0,04 a 0,18 oz
Capacidad (métrico) De 0,1 a 5,0 g
Para utilizar con (aplicación) Pruebas RoHS/WEEE
Para utilizar con (equipo) Abridor de viales/extractor pequeño y autoextractor
Incluye 1 impactador de acero pequeño sin cromo, 2 conectores pequeños macho sin cromo de acero ASTM06, 3 cilindros centrales pequeños de policarbonato
Material Policarbonato
Material (secundario) Low-chrome Steel
Volumen de la muestra (imperial) De 0,048 a 4,81 g (de 0,017 a 0,135 oz).
Volumen de la muestra (métrico) De 0,5 a 4 mL
Tamaño Pequeño
Peso (imperial) De 0,9 a 1,8 gramos (de 0,002 a 0,004 libras)
Peso (métrico) 1 a 2 g
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.