Learn More
SPEX CertiPrep™ Patrones QuEChERS SPEXQuE™
Código de producto. 16329997 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Patrones de PCB 28 QuEChERS
Absorbente:
PCB 28
Concentración:
50 μg/ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Tipo Absorbente Concentración unitSize
16329997 Patrones de PCB 28 QuEChERS PCB 28 50 μg/ml 1 ml
1 options
Código de producto. 16329997
Marca: SPEX CertiPrep™ QUECRPCB28
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
SPEX CertiPrep provides a complete solution to all your QuEChERS needs with a comprehensive set of Internal Standards for the QuEChERS analytical techniques (GC, GC/MS, LC/MS)
Patrones de referencia de componente único
  • Volumen: 5 ml
Especificaciones
Concentración 50 μg/ml
Para utilizar con (aplicación) Técnicas analíticas QuEChERS (GC, GC-MS y LC-MS)
Absorbente PCB 28
Tipo Patrones de PCB 28 QuEChERS
Volumen (métrico) 5 ml
Disolventes Acetonitrilo