Descripción
Requires
Película de ventana
- Fabricados en polietileno libre de contaminantes
- Los vasos cerrados tienen una abertura para la administración rápida de muestras líquidas.
- Los vasos abiertos se abren por ambos extremos para facilitar el acceso para muestras viscosas o en polvo.
- Hay cuellos disponibles con algunos estilos para ayudar a sujetar la película al vaso para una mayor seguridad.
Información de órdenes
También hay disponibles versiones de aplicación especial, lo que incluye micro X-Cell de 31 mm —con una ventana centrada de 6,3 mm para muestras pequeñas, peligrosas o sensibles al aire— y celdas de 43 mm para analizadores de azufre Horiba™. Se suministran en bolsas de 100 vasos.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | XRF Spectrometers |
| Tipo | Sample Cup |
| Diámetro (imperial) | 1,57 in |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis del XRF |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Estilo de parte superior | Cerrada |