Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras X-Cell™ XRF desechables
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Diámetro (imperial):
1,2 in
1,57 in
1,7 in
Diámetro (métrico):
31 mm
31 mm (micro)
40 mm
43 mm
Estilo de parte superior:
Abiertos; cuello
Cerrada
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
Requires
Película de ventana
- Fabricados en polietileno libre de contaminantes
- Hay cuellos disponibles con algunos estilos para ayudar a sujetar la película al vaso para una mayor seguridad.
- Se puede ejecutar con dorso abierto, dorso de ventana sellado o con película microporosa
- Extremos abiertos dobles: los vasos abiertos se abren por ambos extremos para facilitar el acceso para muestras viscosas o en polvo
Información de órdenes
También hay disponibles versiones de aplicación especial, lo que incluye micro X-Cell de 31 mm —con una ventana centrada de 6,3 mm para muestras pequeñas, peligrosas o sensibles al aire— y celdas de 43 mm para analizadores de azufre Horiba™. Se suministran en bolsas de 100 vasos.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Diseñados para adaptarse a los principales proveedores de espectrómetros XRF, como PANalytical, Rigaku, Bruker y Thermo Instruments |
| Tipo | Doble extremo abierto |
| Diámetro (imperial) | 1,2 in |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para muestras inusuales o difíciles de manipular, como lodos, pastas y materiales viscosos, como alquitrán adhesivo y vulcanizador |
| Incluye | Dos anillos elásticos de polietileno, cuello y cuerpo abierto |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 100 Pk. |
| Estilo de parte superior | Abiertos; cuello |