Learn More
SPEX CertiPrep™ Accesorios para lavador y secador de pipetas
Código de producto. p-4918057 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Bomba de lavador de pipetas, 115 V
Bomba de lavador de pipetas, 230V
Tanque de lavador de pipetas
Tamaño de la unidad:
1 UNIT
1 unidad
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11466068 Tanque de lavador de pipetas 1 unidad
15236116 Bomba de lavador de pipetas, 115 V 1 UNIT
13206359 Bomba de lavador de pipetas, 230V 1 UNIT
3 options
Código de producto. 11466068
Marca: SPEX CertiPrep™ PIPBASIN1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de lavador de pipetas, 115 V
  • Tanque de lavador de pipetas
  • Para usar con lavador/secador de pipetas SPEX CertiPrep.
  • Hecho de polietileno duradero
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Para utilizar con Pipet Washers
Altura (imperial) 5 in.
Altura (métrico) 13 cm
Para utilizar con (equipo) Para lavador y secador de pipetas
Tipo de producto Tanque de lavador de pipetas