Descripción
- Bomba de lavador de pipetas, 230V
- Para usar con lavador/secador de pipetas SPEX CertiPrep.
- Hecho de polietileno duradero
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipet Washers |
| Altura (imperial) | 1 in. |
| Altura (métrico) | 3 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Para lavador y secador de pipetas |
| Tipo de producto | Bomba de lavador de pipetas, 230V |