Learn More
Espermina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermine is essential for both normal and neoplastic tissue growth. It is involved in the modulation of calcium-dependent immune processes. It plays an important role in cellular proliferation and differentiation as well as inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se une a la zona modular de poliamina del NMDA. La espermina es esencial para el crecimiento de tejidos tanto normales como neoplásicos. Participa en la modulación de los procesos inmunitarios dependientes del calcio. Desempeña un papel importante en la proliferación y diferenciación celular, así como inhibe la óxido nítrico sintasa neuronal (NOS).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol, agua y alcoholes inferiores. Insoluble en éter, benceno y éter de petróleo.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spermine |
| Punto de fusión | 28°C to 30°C |
| Punto de ebullición | 150°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 1751791 |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,8743 |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform,methanol,water and lower alcohols. Insoluble in ether,benzene and petroleum ether. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Spermine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Spermine