Learn More
Espermina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-193158 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10795781 1 g Frasco de vidrio 1 g
10488480 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10795781
Marca: Thermo Scientific Acros 132750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-44-3
Fórmula molecular C10H26N4
Peso molecular (g/mol) 202.35
Número MDL MFCD00008215
Clave InChI PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
Nombre IUPAC N,N'-bis(3-aminopropil)butano-1,4-diamina
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 26.0°C to 30.0°C
Densidad 0.9370g/mL
Punto de ebullición 130.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
Cantidad 1 g
Beilstein 04, II, 704
Índice Merck 15, 8870
Gravedad específica 0.937
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.34
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.