Learn More
Espermidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737385 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294750 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10123570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607934 25 g Frasco de vidrio 25 g
13458358 100 g Frasco de vidrio 100 g
4 options
Código de producto. 10294750
Marca: Thermo Scientific Acros 132740010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-20-9 | C7H19N3 | 145.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-20-9
Fórmula molecular C7H19N3
Peso molecular (g/mol) 145.25
Número MDL MFCD00008229
Clave InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spermidine
Punto de fusión 22.0°C to 25.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9250g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4785 to 1.4805
Cantidad 1 g
Beilstein 04,II,704
Índice Merck 15,8869
Gravedad específica 0.925
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Nombre IUPAC N'-(3-aminopropil)butano-1,4-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spermidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.