Learn More
3M™ Casco para soldadura 9100 Speedglas™ con ventanas laterales
Código de producto. 15889624
Change view
Click to view available options
:
Tipo de producto: Casco para soldadura
Código de producto.
15889624 Tipo de producto: Casco para soldadura
1 options
Código de producto. 15889624
Marca: 3M™ 7000000218
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El modelo de casco para soldadura 9100 3M™ Speedglas™ con ventanas laterales está equipado con un filtro de oscurecimiento automático 9100X 3M™ Speedglas™.
  • Tonalidad oscura variable entre 5, 8, 9-13 para la mayoría de los tipos de soldadura de arco
  • Campo de visión más amplio gracias a las ventanas laterales (filtros de sombra 5). Placas de cubierta incluidas como accesorio
  • Es posible bloquear cualquier sombra, por ejemplo, en el estado de luz 3 en el proceso de molienda. Función de retardo para ajustar el tiempo de apertura de la oscuridad a la luz
  • Tiempo de conmutación (claro-oscuro) de 0,1 ms. La sensibilidad de la detección del arco se puede ajustar para una fiabilidad de conmutación insuperable
  • El modo de comodidad de soldadura por puntos ayuda a minimizar la tensión ocular durante las aplicaciones de soldadura por puntos ampliada
  • Suspensión de la cabeza de diseño ergonómico
  • Compatible con la mayoría de las gafas de seguridad 3M™ y mascarillas para partículas de soldadura desechable o reutilizable 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 175, EN 379, EN166:BT, EN175:B
Color Tonalidad oscura variable entre 5, 8, 9-13
Incluye Filtro de oscurecimiento automático 9100X.
Tipo de producto Casco para soldadura