Learn More
Spectrum™ Tubo Transfertube™
Descripción
- Material: polipropileno
- Volumen: 4 ml
- 153 mm × 6 mm (L × Diám.)
- D.I.: 16,5mm
- DE: 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Longitud (métrico) | 175 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Colonias bacterianas o virales en agar en trabajos de microbiología, polvos, soluciones viscosas, compuestos acuosos, líquidos, suelo, barro, lodo y muestras de núcleo |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
| Tipo de producto | Tubo de transporte |