Learn More
Spectrum™ Tapones ponderados Spectra/Por™
Código de producto. p-87218
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11500910
Marca: Spectrum™ 132742
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
Tipo de tapón ponderado Spectra/Por:
  • Fabricado con polipropileno con una barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
  • Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra.
  • 5 tamaños de anchura de sellado: 12, 23, 35, 55 y 75 mm
  • Esterilizable en autoclave
  • 10/paquete; usar solo con tubos de diálisis de RC. No debe usarse con tubos de CE.
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubos de diálisis
Membrana Celulosa regenerada
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Pesada
Color Blanca
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Contenido del kit Barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono para fijar el tubo hacia abajo
Cantidad 10 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con tapón estándar flotante para mantener la orientación vertical de la muestra, solo con tubos de diálisis de RC, no utilizar con tubos de CE