Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,5 kD
100 kDa
10 kDa
1 kD
25 kD
50 kDa
5 kD
De 0,1 a 0,5 kDa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 metros
cada uno
Descripción
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
- Las membranas de tubos de CE son ideales para desalinización, purificación y separación molecular
- Se suministran con longitudes de 10 m en dos rollos de 5 m cada uno, con una solución de ácida sódica al 0,1 %
Información de órdenes
Nota: no los ate; se deben utilizar con tapones de nailon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55).— Los disolventes polares fuertes, como la acetona, MEK, o dioxano, causarán daños irreparables en las membranas. Póngase en contacto con el servicio técnico de Spectrum, 1-800-634-3300, para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por |
| MWCO | 1 kD |
| Material | Éster de celulosa |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,59 in |
| Longitud (imperial) | 33 pies |
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Formulación | Se suministran con una solución de ácida sódica al 0,1 % |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 98,6 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 37 °C |
| Mostrar más |