Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
Código de producto. 12316903
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,5 kD
100 kDa
10 kDa
1 kD
25 kD
50 kDa
5 kD
De 0,1 a 0,5 kDa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 metros
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) MWCO unitSize
12316903 10 mm De 0,1 a 0,5 kDa cada uno
11475929 20 mm 0,5 kD cada uno
11405939 20 mm 1 kD cada uno
11495929 24 mm 0,5 kD 1 PCS
10596734 15 mm 1 kD cada uno
11435939 15 mm 5 kD cada uno
11445939 20 mm 5 kD cada uno
11465939 15 mm 10 kDa cada uno
11475939 20 mm 10 kDa cada uno
11435959 6,4 mm 50 kDa cada uno
11445959 10 mm 50 kDa cada uno
11455959 15 mm 50 kDa cada uno
11465959 20 mm 50 kDa cada uno
11495939 6,4 mm 100 kDa cada uno
11415949 10 mm 100 kDa cada uno
11405949 15 mm 100 kDa cada uno
11425949 20 mm 100 kDa cada uno
11495949 6,4 mm 25 kD 10 metros
11485929 6,4 mm 0,5 kD cada uno
11405959 10 mm 25 kD cada uno
10353809 16 mm 1 kD cada uno
11425939 6,4 mm 5 kD cada uno
10069439 10 mm 5 kD cada uno
11485939 6,4 mm 10 kDa cada uno
11455939 10 mm 10 kDa cada uno
11415959 15 mm 25 kD cada uno
11425959 20 mm 25 kD cada uno
11415939 6,4 mm 1 kD 1 PCS
28 options
Código de producto. 12316903
Marca: Spectrum™ 131054
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
  • Las membranas de tubos de CE son ideales para desalinización, purificación y separación molecular
  • Se suministran con longitudes de10 m en dos rollos de 5 m cada uno, con una solución de ácida sódica al 0,1 %
Información de órdenes
Nota: no los ate; se deben utilizar con tapones de nailon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55).— Los disolventes polares fuertes, como la acetona, MEK, o dioxano, causarán daños irreparables en las membranas. Póngase en contacto con el servicio técnico de Spectrum, 1-800-634-3300, para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por
MWCO De 0,1 a 0,5 kDa
Material Éster de celulosa
Diámetro (métrico) 10 mm
Diámetro (imperial) 0,39 in
Longitud (imperial) 33 ft
Longitud (métrico) 10 m
Formulación Se suministran con una solución de ácida sódica al 0,1 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 98,6 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 37 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideales para desalinización, purificación y separación molecular