Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Código de producto. 11455909
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,8mm
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
25,5 mm
29 mm
32 mm
34,4 mm
45 mm
Cantidad:
1/pack
Cada uno
MWCO:
10 kDa
15000 días
15 kD
1 kD
25 kD
2 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad MWCO unitSize
11455909 11,5 mm Cada uno 3.5 kDa cada uno
11415879 24 mm Cada uno 1 kD 1 PCS
11540980 11,5 mm Cada uno 1 kD 1 PCS
11425879 45 mm Cada uno 1 kD 1 PCS
11435909 24 mm Cada uno 2 kDa cada uno
11445909 29 mm Cada uno 2 kDa cada uno
11425909 11,5 mm Cada uno 2 kDa 1 PCS
11475909 34,4 mm Cada uno 3.5 kDa cada uno
11465909 29 mm Cada uno 3.5 kDa cada uno
11405919 7,5 mm Cada uno 8 kD cada uno
11485909 15 mm Cada uno 8 kD cada uno
11425919 32 mm Cada uno 8 kD 1 PCS
11415919 20,4 mm Cada uno 8 kD cada uno
11495909 25,5 mm Cada uno 8 kD cada uno
11455919 7,5 mm Cada uno 10 kDa cada uno
11475919 20,4 mm Cada uno 10 kDa cada uno
11485919 29 mm Cada uno 10 kDa 1 PCS
11425929 7,5 mm Cada uno 15 kD cada uno
11445929 15 mm Cada uno 15 kD cada uno
11455949 7,5 mm Cada uno 25 kD cada uno
11435949 17,8 mm Cada uno 25 kD 1 PCS
11465929 29 mm Cada uno 15 kD cada uno
11445949 21,6 mm Cada uno 25 kD 1 PCS
11455929 20,4 mm Cada uno 15 kD cada uno
10749445 7,5 mm Cada uno 50 kDa cada uno
10071954 17,8 mm Cada uno 50 kDa cada uno
10031954 21,6 mm Cada uno 50 kDa cada uno
11435929 3,8mm 1/pack 15000 días cada uno
11465919 15 mm Cada uno 10 kDa 1 PCS
29 options
Código de producto. 11455909
Marca: Spectrum™ 132110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Spezifikation
Tipo de producto Tubos de membrana Spectra/Por 7
MWCO 3.5 kDa
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 11,5 mm
Diámetro (imperial) 0,45 in
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Color Transparente
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.