Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Código de producto. 11425929
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,8mm
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
25,5 mm
29 mm
32 mm
34,4 mm
45 mm
Cantidad:
1/pack
Cada uno
MWCO:
10 kDa
15000 días
15 kD
1 kD
25 kD
2 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kD
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11425929
Brand: Spectrum™ 132121
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Tekniske data
Tipo de producto Tubos de membrana Spectra/Por 7
MWCO 15 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 7,5 mm
Diámetro (imperial) 0,29 in
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Color Transparente
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.