Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana Spectra/Por™ 7 (sin metales pesados ni azufre):1 MWCO de 1000 a 50,000 Daltons.
Código de producto. 11425919
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3,8mm
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
25,5 mm
29 mm
32 mm
34,4 mm
45 mm
Cantidad:
1/pack
Cada uno
MWCO:
10 kDa
15000 días
15 kD
1 kD
25 kD
2 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kD
Unit Size:
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11425919
Brand: Spectrum™ 132131
This item is not returnable. View return policy
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Specifications
Tipo de producto Tubos de membrana Spectra/Por 7
MWCO 8 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 32 mm
Diámetro (imperial) 1,25 in
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Color Transparente
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.