Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC Spectra/Por™ 2 con MWCO de 12 000 a 14 000 daltons, anchura plana: 25 mm
Código de producto. p-86931
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11475849 16 mm 1 PCS
11405859 76 mm cada uno
11495849 67 mm cada uno
11465849 6,4 mm cada uno
11485849 45 mm 1 PCS
5 options
Código de producto. 11475849
Marca: Spectrum™ 132678
Edge
Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Se suministran como láminas de tubo de ancho plano o planas que se pueden plegar para ajustarse a diferentes aparatos de diálisis de tipo embudo. Membranas de celulosa natural regenerada pura con entre 1000 y 50.000 puntos de corte de peso molecular.
  • Transparentes y flexibles
  • Los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas se difunden a través de la membrana
  • Los pesos moleculares más altos, como las proteínas y las bacterias, quedan retenidos por la membrana
  • El glicerol conserva la membrana y se debe retirar antes del uso
  • Discos y láminas planas disponibles para su uso con aparatos de diálisis
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por 2
MWCO De 12 a 14 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 16 mm
Diámetro (imperial) 0,62 in
Longitud (imperial) 49,2 ft
Longitud (métrico) 15 m
Formulación Contiene glicerina como humectante
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización